4-Bromo-DL-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452026-1G OR452026-250MG OR452026-500MG
APOSOR452026-1GEA 654 EUR
APOSOR452026-1G APOSOR452026-250MG APOSOR452026-500MG
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
4-Bromo-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 283.121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09915904
CAS-Nummer: 25796-04-7