Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
OR452040-1G
APOSOR452040-1GEA 393 EUR
APOSOR452040-1G
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀BrNO₄
Molecular Weight: 466,324 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428038
CAS-Nummer: 517905-85-0