2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452047-1G OR452047-500MG
APOSOR452047-1GEA 393 EUR
APOSOR452047-1G APOSOR452047-500MG
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07372010
CAS-Nummer: 1241677-43-9