3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452048-1G OR452048-500MG OR452048-5G
APOSOR452048-1GEA 236 EUR
APOSOR452048-1G APOSOR452048-500MG APOSOR452048-5G
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
Molecular Weight: 251.278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848820
CAS-Nummer: 168162-30-9