4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethyl)benzoic acid
OR452050-1G
APOSOR452050-1GEA 130 EUR
APOSOR452050-1G
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molecular Weight: 265,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505982
CAS-Nummer: 895577-21-6