6-Methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(6-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Me)-OH
OR452052-250MG
APOSOR452052-250MGEA 372 EUR
APOSOR452052-250MG
6-Methyl-L-tryptophan 97%
6-Methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 218,252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797708
CAS-Nummer: 33468-34-7