2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 340 EUR
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₆Cl₂O₃
Molecular Weight: 221.037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037337
CAS-Nummer: 587-64-4