1-Boc-3-azido-azetidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452073-1G
OR452073-250MG
OR452073-500MG
APOSOR452073-1GEA
654
EUR
APOSOR452073-1G
APOSOR452073-250MG
APOSOR452073-500MG
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
1-Boc-3-azido-azetidine
Formel:
C₈H₁₄N₄O₂ Molecular Weight: 198.222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19686277 CAS-Nummer: 429672-02-6 |