4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452079-250MG OR452079-500MG
APOSOR452079-250MGEA 522 EUR
APOSOR452079-250MG APOSOR452079-500MG
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₃
Molecular Weight: 230.304 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410634
CAS-Nummer: 887987-72-6