5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 654 EUR
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Molecular Weight: 152,214 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06802412
CAS-Nummer: 29481-26-3