Fmoc-DL-norvaline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 0 EUR
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18263133
CAS-Nummer: 144701-21-3