N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 393 EUR
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molecular Weight: 217,262 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22380682
CAS-Nummer: 287210-80-4