N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452106-1G OR452106-250MG OR452106-500MG
APOSOR452106-1GEA 870 EUR
APOSOR452106-1G APOSOR452106-250MG APOSOR452106-500MG
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₇H₁₄N₂O·ClH
Molecular Weight: 178.66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17214731
CAS-Nummer: 1211573-00-0