Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45212-1G
OR45212-250MG
OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA
522
EUR
APOSOR45212-1G
APOSOR45212-250MG
APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₀O₂S Molecular Weight: 182.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32219468 CAS-Nummer: 1021432-60-9 |