1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-chlorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR452131-1G OR452131-250MG
APOSOR452131-1GEA 574 EUR
APOSOR452131-1G APOSOR452131-250MG
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine
Formel: C₁₈H₂₄ClNO₄
Molecular Weight: 353,84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461314
CAS-Nummer: 170284-71-6