1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452133-1G OR452133-5G
APOSOR452133-1GEA 77 EUR
APOSOR452133-1G APOSOR452133-5G
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Molecular Weight: 229,114 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155066
CAS-Nummer: 57293-19-3