1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452135-1G
APOSOR452135-1GEA 119 EUR
APOSOR452135-1G
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene
Formel: C₉H₁₀Br₂
Molecular Weight: 277,984 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09744416
CAS-Nummer: 90562-10-0