1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452138-1G
OR452138-500MG
APOSOR452138-1GEA
480
EUR
APOSOR452138-1G
APOSOR452138-500MG
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone
Formel:
C₁₀H₈O Molecular Weight: 144,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974024 CAS-Nummer: 139697-98-6 |