2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-2-(m-tolyl)ethanol
OR452140-1G OR452140-250MG
APOSOR452140-1GEA 1010 EUR
APOSOR452140-1G APOSOR452140-250MG
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827183
CAS-Nummer: 1179634-13-9