(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
OR452141-1G
OR452141-250MG
APOSOR452141-1GEA
358
EUR
APOSOR452141-1G
APOSOR452141-250MG
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151.206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09253779 CAS-Nummer: 639054-51-6 |