(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-(2-amino-1-phenyl-ethyl)-carbamic acid benzyl ester
OR452159-1G
APOSOR452159-1GEA 647 EUR
APOSOR452159-1G
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine
Formel: C₁₆H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 270.326 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260584
CAS-Nummer: 130406-36-9