4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45216-1G OR45216-250MG OR45216-5G
APOSOR45216-1GEA 429 EUR
APOSOR45216-1G APOSOR45216-250MG APOSOR45216-5G
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Molecular Weight: 168.213 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22067668
CAS-Nummer: 1252903-38-0