2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452162-1G
OR452162-500MG
APOSOR452162-1GEA
699
EUR
APOSOR452162-1G
APOSOR452162-500MG
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Formel:
C₉H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 203.666 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861640 CAS-Nummer: 27382-18-9 |