b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452167-1G
OR452167-250MG
APOSOR452167-1GEA
149
EUR
APOSOR452167-1G
APOSOR452167-250MG
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171.624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09759235 CAS-Nummer: 179811-64-4 |