b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
OR452168-1G
OR452168-250MG
APOSOR452168-1GEA
161
EUR
APOSOR452168-1G
APOSOR452168-250MG
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827190 CAS-Nummer: 179811-63-3 |