b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR452171-1G
APOSOR452171-1GEA 72.5 EUR
APOSOR452171-1G
b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-bromobenzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Molecular Weight: 216,075 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827191
CAS-Nummer: 188586-75-6