b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propan-1-ol
OR452175-1G OR452175-250MG
APOSOR452175-1GEA 789 EUR
APOSOR452175-1G APOSOR452175-250MG
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 196,203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17171137
CAS-Nummer: 174302-89-7