2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR45218-1G
OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA
654
EUR
APOSOR45218-1G
APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Formel:
C₉H₁₀OS Molecular Weight: 166.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22068104 CAS-Nummer: 1021432-58-5 |