a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452184-1G
OR452184-250MG
OR452184-500MG
APOSOR452184-1GEA
783
EUR
APOSOR452184-1G
APOSOR452184-250MG
APOSOR452184-500MG
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClNO·ClH Molecular Weight: 222.112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028116 CAS-Nummer: 23933-83-7 |