N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452191-1G OR452191-250MG OR452191-500MG
APOSOR452191-1GEA 1050 EUR
APOSOR452191-1G APOSOR452191-250MG APOSOR452191-500MG
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine
Formel: C₇H₁₈N₂
Molecular Weight: 130,231 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11155327
CAS-Nummer: 773045-76-4