N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452201-1G OR452201-250MG OR452201-500MG
APOSOR452201-1GEA 870 EUR
APOSOR452201-1G APOSOR452201-250MG APOSOR452201-500MG
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 188.267 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660180
CAS-Nummer: 732219-83-9