N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452202-1G OR452202-250MG OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA 870 EUR
APOSOR452202-1G APOSOR452202-250MG APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 202.294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08726033
CAS-Nummer: 400652-49-5