4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 0 EUR
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18257015
CAS-Nummer: 1256807-33-6