2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452211-1G
OR452211-500MG
APOSOR452211-1GEA
393
EUR
APOSOR452211-1G
APOSOR452211-500MG
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride
Formel:
C₈H₇Cl₂NO·ClH Molecular Weight: 240,514 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00193094 CAS-Nummer: 41995-19-1 |