5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45229-1G OR45229-250MG
APOSOR45229-1GEA 493 EUR
APOSOR45229-1G APOSOR45229-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756242
CAS-Nummer: 377779-74-3