(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2R)-N1,N1,N2,N2-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
OR460002-250MG
OR460002-1G
OR460002-5G
APOSOR460002-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR460002-250MG
APOSOR460002-1G
APOSOR460002-5G
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel:
C₁₀H₂₂N₂ Molecular Weight: 170,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411208 CAS-Nummer: 53152-69-5 |