2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 959 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₆Cl₉N₃
Molecular Weight: 433,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023177
CAS-Nummer: 6542-67-2