1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460057-1G OR460057-250MG
APOSOR460057-1GEA 613 EUR
APOSOR460057-1G APOSOR460057-250MG
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane
Formel: C₃H₄Cl₃I
Molecular Weight: 273.327 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (10 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31560933
CAS-Nummer: 23153-17-5