1,1,1,2,3-Pentachloropropane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR460069-100G
OR460069-25G
OR460069-5G
APOSOR460069-100GEA
1070
EUR
APOSOR460069-100G
APOSOR460069-25G
APOSOR460069-5G
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
Formel:
C₃H₃Cl₅ Molecular Weight: 216,321 g/mol Siedepunkt: 72 °C (8 mm Hg) Dichte: 1,61 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01024425 CAS-Nummer: 21700-31-2 |