2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-2-cyanophenol
OR46022-1G OR46022-5G
APOSOR46022-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46022-1G APOSOR46022-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
Molecular Weight: 198,017 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828440
CAS-Nummer: 73289-85-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III