2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethyl-3-formylpyridine, 2,6-Dimethylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46031-1G OR46031-5G
APOSOR46031-1GEA 228 EUR
APOSOR46031-1G APOSOR46031-5G
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Formel: C₈H₉NO
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265780
CAS-Nummer: 650141-20-1