3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-5-nitro-o-xylene, 1-Bromo-2,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR46051-1G
APOSOR46051-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46051-1G
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230,059 g/mol
Schmelzpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547850
CAS-Nummer: 22162-22-7