3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-hydroxynitrobenzene
OR46064-10G OR46064-1G OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA 292 EUR
APOSOR46064-10G APOSOR46064-1G APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Molecular Weight: 218,005 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09965960
CAS-Nummer: 116632-23-6