2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Carboxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR46085-1G OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA 270 EUR
APOSOR46085-1G APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 252,268 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00218479
CAS-Nummer: 92437-43-9