6-Azaindole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 54.1 EUR
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11506121
CAS-Nummer: 24334-20-1