4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-5-azabenzimidazole
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 575 EUR
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11501213
CAS-Nummer: 1086398-12-0