1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid, pinacol ester
OR46124-1G OR46124-5G
APOSOR46124-1GEA 183 EUR
APOSOR46124-1G APOSOR46124-5G
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
Molecular Weight: 235,087 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044683
CAS-Nummer: 1002309-52-5