5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46137-1G OR46137-250MG
APOSOR46137-1GEA 1120 EUR
APOSOR46137-1G APOSOR46137-250MG
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
5-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formel: C₈H₅BrIN
Molecular Weight: 321.94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27987772
CAS-Nummer: 1572177-90-2