5,7-Dibromoisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46139-1G OR46139-250MG
APOSOR46139-1GEA 975 EUR
APOSOR46139-1G APOSOR46139-250MG
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
5,7-Dibromoisoquinoline
Formel: C₉H₅Br₂N
Molecular Weight: 286,951 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31457100
CAS-Nummer: 2137673-43-7