7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-(Benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinoline
OR46147-1G OR46147-5G
APOSOR46147-1GEA 55.1 EUR
APOSOR46147-1G APOSOR46147-5G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₇H₁₄ClNO₂
Molecular Weight: 299,752 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12910463
CAS-Nummer: 286371-49-1